Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13466646 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
3XL
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 13466646
Marke: DuPont™ D14936699
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort.
  • Robust und leicht
  • 3-teilige Kapuze für optimalen Halt an Kopf und Gesicht beim Drehen
  • Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
  • Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
  • Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
  • Extrem fusselarm und antistatisch behandelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 3XL
Material HDPE
Farbe Grün
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp Zipper
Saumtyp Genäht
Widerstand Abrasion
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Verfahren, chemische Verfahren, die Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungs- und Betriebsverfahren, Fahrzeuglackierung und viele andere.