Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Artikelnummer. 15874993 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15874993 L 25 Stück
15854993 S 25 Stück
15864993 M 25 Stück
15884993 XL 25 Stück
15894993 2XL 25 Stück
15805003 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15874993 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15441676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 €
    340.72 € / 25 Stück
    Sparen 64.28 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek™ 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet.
  • Tyvek™ 800J-Kleidungsstücke vereinen die Beständigkeit gegen anorganische Chemikalien auf Wasserbasis mit niedriger Konzentration (auch unter Druck) mit der Festigkeit und Haltbarkeit von Tyvek™ dank einer innovativen Stofftechnologie und einem verbesserten Bekleidungsdesign. Die Tyvek™ 800J Overalls wurden nach unseren höchsten Standards entwickelt und sind weich, bequem und leicht, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Sie sind jetzt mit versäuberten und versiegelten Nähten erhältlich, die die Leistung von Typ 3/4/5/6 Kleidungsstücken bieten, die gemäß den Standards gegen unter Druck stehende Flüssigkeiten, schwere flüssige Aerosole und luftgetragene Feststoffpartikel getestet wurden. Die Overalls bieten eine effektive Barriere gegen viele anorganische Chemikalien auf Wasserbasis in niedriger Konzentration und Partikeln (bis zu 1.0 Mikrometer) und sind ölabweisend. Tyvek™ 800J Overalls eignen sich für Anwendungen wie industrielle Reinigung, chemische Verpackung und Umverteilung, Abfallbehandlung und -entsorgung sowie für den Umweltschutz. Tyvek™ 800J Typ3/4/5/6 Overalls bieten die folgenden Sicherheits- und Komfortvorteile:
    • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
    • Schutz gegen infektiöse Erreger (EN 14126) einschließlich Resistenz gegen Penetration durch Blut und Körperflüssigkeiten mit synthetischem Blut (ISO 16603) und Resistenz gegen Penetration durch über Blut übertragene Krankheitserreger unter Verwendung von Phi-X174 Bakteriophagen (ISO 16604)
    • EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
    • Gewebe und Nähte bieten eine chemische Permeationsbarriere für anorganische Chemikalien auf Wasserbasis mit geringer Konzentration
    • Versäuberte und versiegelte Nähte für mehr Schutz und Festigkeit
    • Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an die Gesichtsmaske
    • Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
    • Elastische Daumenschlaufen halten die Ärmel in ihrer Position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Tyvek
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch (eingeklebt)
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Daumenschlaufe, Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Elastisch
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit Klappe
Saumtyp Genäht, Geklebt
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
Widerstand Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Wasser
Kragenform mit Kapuze
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 39 - 43 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Dicke 160 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Reinigung, Arbeit in petrochemischen Anlagen, in der Kanalisation und bei Wartungsarbeiten.
Höhe (metrisch) 174 bis 182 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 59 g/m2
Menge 25/Karton