Learn More
DuPont™ Tyvek™ Industrie-Schutzanzüge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10557640 Alle ansehen DuPont Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10557640 XL 1 Stück
11371633 XL 25 Stück
11763073 XL 100 Stück
11971731 2XL 25 Stück
10240690 2XL -
11773073 2XL 100 Stück
10351910 L -
15391521 L 25 Stück
11753073 L 100 Stück
15381521 M 25 Stück
11743073 M 100 Stück
10547640 M 1 Stück
11733073 S 100 Stück
10393160 S -
15371521 S 25 Stück
15301531 3XL 25 Stück
11783073 3XL 100 Stück
17 options
Artikelnummer. 10557640
Marke: DuPont™ D13395684
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die optimale Balance von Schutz, Langlebigkeit und Komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 Industry Coveralls mit Kragen bestehen aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte.
  • Mit Kragen
  • Innenliegende Nähte
  • TYVEK™ Reißverschluss mit Abdeckung
  • Elastikeinsatz in Arm- und Beinbündchen sowie Hüftbereich
  • Antistatisch
  • Kategorie III, Typ 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug Modell Industrie
Größe XL
Material HDPE
Farbe Weiß
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Kragen
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5 und 6
Kragenform Standard-Falte
Zertifizierung/Konformität EN 1073-2, EN 1149-5
Beschreibung Elastische Handgelenke, Reißverschluss vorne
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien.
Menge 100/Packung