Learn More
DuPont™ Tyvek™ Dual Overall, Modell CHF5A
Artikelnummer. 15378354 Alle ansehen DuPont Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15378354 XL 100 Stück
15348354 S 100 Stück
15358354 M 100 Stück
15368354 L 100 Stück
15388354 2XL 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 15378354
Marke: DuPont™ D14809637
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die optimale Balance von Schutz, Langlebigkeit und Komfort. Der DuPont™ Tyvek™ 400 Overall mit doppelter Haube ist durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis. Das Material bildet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Micron.
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Tyvek™ vorne und großer, atmungsaktiver Rückeneinsatz aus SMS
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
  • Taillengummi (eingenäht)
  • Tyvek™ Reißverschluss mit Abdeckleiste
  • Weiß
  • Antistatisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe XL
Material Tyvek SMS
Farbe Weiß
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5 und 6
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 108 bis 116 cm