Learn More
DuPont™ Tyvek™ Overall, Modell DHF5
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8008015 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15108814
Marke: DuPont™ D14936717
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestehend aus flash-gesponnenem HDPE. Die 3-teilige Haube verfügt über eine optimale Passform für Kopf und Gesicht beim Drehen, während ein großer Schrittbereich eine gute Bewegungsfreiheit bietet.
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Ergonomisches Schutzdesign
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
  • Taillengummi (eingeklebt)
  • Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff.
  • Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
  • Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe M
Material HDPE
Farbe Blau
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5 und 6
Widerstand Abrasion
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 92 bis 100 cm