Learn More
TZ9, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490028
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490028 5 mg 5 Milligramm
16453577 50 mg 50 Milligramm
16447558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490028 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18643
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme); inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of ∼6 uM.
TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TZ9
Physikalische Form Solid
CAS 1002789-86-7
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14N6O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM)
SMILES O=C(OCC1=NC(N)=NC(NC2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 366.33
Formelmasse 366.33
Reinheit (%) 99.26%
Güte Research