Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98 %
Artikelnummer. 15418719
Click to view available options
Menge:
20 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
20 Milligramm
Artikelnummer. 15418719
Marke: Thermo Scientific Chemicals J67355.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5466-89-7
Summenformel C10H12O3
Synonym 3',4'-Dihydroxy-2'-methylpropiophenon;
Spezifikation
Menge 100 mg
Beschreibung Weiß
Formelmasse 180.20
Schmelzpunkt 79°C to 81°C
Produkttyp U-0521, 98%
Form Fest
Assay 98%