Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98 %
Artikelnummer. p-7070132
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
20 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15408719 20 mg 20 Milligramm
15418719 100 mg 100 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15408719
Marke: Thermo Scientific Chemicals J67355.F+
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5466-89-7
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Synonym 3',4'-Dihydroxy-2'-methylpropiophenon;
Specifications
Menge 20 mg
Beschreibung Weiß
Formelmasse 180,20
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Produkttyp U-0521, 98 %
Form Fest
InChI-Schlüssel VDQLKIBLTMPAHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
IUPAC-Name 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
Assay 98%