Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95 %
Artikelnummer. 15455189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455189 5 mg 5 Milligramm
15475189 10 mg 10 Milligramm
15465189 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455189 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62898.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
It is used as a phospholipase C, phospholipase A2, and 5-LO inhibitor. It is also determined that in SK-N-SH neuroblastoma cells, U-73122 inhibits agonist-induced down-regulation of muscarinic receptors. In addition, it is a useful tool to investigate receptor-mediated PI turnover in signal transduction. U-73122 is a potent inhibitor of human neutrophil adhesion to biological surfaces (IC50 = 50 nM) as well as adhesion-dependent granule exocytosis and oxidative burst. U-73343 (sc-201422) is useful as a negative control for investigations of U-73122 phospholipase C antagonism and its cellular consequences.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hemmt die Phospholipase C-Aktivierung und Runterregulierung von muskarinischen Rezeptoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112648-68-7
Summenformel C29H40N2O3
Synonym 1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-Trien-17-yl)amin]hexyl]pyrrol-2,5-dion
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weißgrau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hemmt die Phospholipase C-Aktivierung und Runterregulierung von muskarinischen Rezeptoren
Formelmasse 464,65g/mol
Löslichkeit Löslich in DMSO, Ethanol oder DMF bei ca. 0,5 mg/ml; Erhitzen oder Mischen über Nacht erforderlich; unlöslich in Wasser
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Kristalliner Feststoff
InChI-Schlüssel LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N
SMILES COC1=CC=C2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCC2=C1)NCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
IUPAC-Name 1-(6-{[(1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-methoxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]amino}hexyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Molekulargewicht (g/mol) 464.65
Assay 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • U-73122
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: U-73122