Learn More
U-73122, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481837
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481837 50 mg 50 Milligramm
16468367 5 mg -
16415678 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481837 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13419
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50of 1-2.1 μM for PLC.
U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50of 1-2.1 μM for PLC.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material U-73122
CAS 112648-68-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H40N2O3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (26.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C1)N(CCCCCCN[C@H]2CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(OC)=C5)[C@@]4([H])CC[C@]23C)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 464.64
Formelmasse 464.64
Reinheit (%) 96.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation