Learn More
Vds Optilab Chromatographie U-VDSpher PUR 100 C18-M-SE, 1.8µm100 x 2.0 mm / HPLC Column
Marke:  Vds Optilab Chromatographie UVE18DC020100
Encompass_Preferred
U-VDSpher PUR 100 C18-M-SE, 1.8µm100 x 2.0 mm / HPLC Column
Artikelnummer. 15641324
  • auf Anfrage / 1 Stück