Learn More
U18666A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494128
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16494128 10 mg
16406837 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16494128 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107433
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress U18666A, an intra-cellular cholesterol transport inhibitor, inhibits replication of Ebola virus, dengue virus, and human hepatitis C virus.
U18666A, an intra-cellular cholesterol transport inhibitor, inhibits replication of Ebola virus, dengue virus, and human hepatitis C virus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material U18666A
Physikalische Form Powder
CAS 3039-71-2
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H42ClNO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (117.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.56 mg/mL (13.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1C[C@@H](OCCN(CC)CC)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)(C(CC4)=O)CC3.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 424.06
Formelmasse 424.06
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research