Learn More
Invitrogen™ UBE2T Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2350)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Antigen UBE2T
Klon 24GB2350
Konzentration 1.2 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275853
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557814
100 μL
580.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30275063
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557815
20 μL
204.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
UBE2T Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
UBE2T is involved in the covalent conjugation of ubiquitin to proteins regulates diverse cellular pathways and proteins. Ubiquitin is transferred to a target protein through a concerted action of a ubiquitin-activating enzyme (E1), a ubiquitin-conjugating enzyme (E2), such as UBE2T, and a ubiquitin ligase (E3). UBE2T catalyzes the covalent attachment of ubiquitin to protein substrates. Functionally, UBE2T accepts ubiquitin from the E1 complex and catalyzes its covalent attachment to other proteins, catalyzes monoubiquitination, is involved in mitomycin-C (MMC)-induced DNA repair, and catalyzES monoubiquitination of FANCD2, a key step in the DNA damage pathway. Defects in the UBE2T gene have been associated with Fanconi anemia of complementation group T.
Spezifikation
Spezifikation
UBE2T
1.2 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q9CQ37, Q9NPD8
29089, 360847, 67196
A synthesized peptide derived from human HSPC150 (aa 15-74).
Antibody
24GB2350
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
UBE2T
2700084L22Rik; C80607; Cell proliferation-inducing gene 50 protein; E2 ubiquitin-conjugating enzyme T; FANCT; HSPC150; HSPC150 protein similar to ubiquitin-conjugating enzyme; PIG50; RGD1310816; Ube2t; Ubiquitin carrier protein T; ubiquitin conjugating enzyme E2 T; ubiquitin conjugating enzyme E2T; ubiquitin-conjugating enzyme E2 T; ubiquitin-conjugating enzyme E2T; ubiquitin-conjugating enzyme E2T (putative); ubiquitin-protein ligase T
UBE2T