Learn More
Ubiquitin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.00 € - 568.00 €
Spezifikation
Antigen Ubiquitin
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18223215
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-58398
100 μL
568.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18623247
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-58398-25ul
25 μL
391.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Ubiquitin Polyclonal specifically detects Ubiquitin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
Ubiquitin
Polyclonal
Rabbit
Alzheimers Research, Autophagy, Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Protein Turnover, Ubiquitin Proteasome Pathway
RPS27A, UBA52, UBB ubiquitin B, UBC
RPS27A
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
6233
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KRKKVKLAVLKYYKVDENGKISRLRRECPSDECGAGVFMASHFDRHYCGKCCLTYCFNKPED
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.