Learn More
UCK2 Antibody (OTI21A6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | UCK2 |
|---|---|
| Klon | OTI21A6 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30306227
|
Novus Biologicals
NBP3-44951-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30306204
|
Novus Biologicals
NBP3-44951-30ul |
30 μL |
256.00 €
30 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
UCK2 Monoclonal antibody specifically detects UCK2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| UCK2 | |
| Western Blot 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Cytidine monophosphokinase 2, DKFZp686M04245, EC 2.7.1.48, Testis-specific protein TSA903, TSA903, UCK 2, UK, UMPK, uridine kinase, uridine monophosphate kinase, Uridine monophosphokinase 2, uridine-cytidine kinase 2 | |
| Synthetic peptide corresponding to residues near C-terminus of human UCK2 (NP_036606). | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| OTI21A6 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 7371 | |
| IgG2b | |
| >95% | |
| Antibody |