Learn More
UCKL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | UCKL1 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896814
|
Proteintech
17005-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886814
|
Proteintech
17005-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a uridine kinase. Uridine kinases catalyze the phosphorylation of uridine to uridine monophosphate. This protein has been shown to bind to Epstein-Barr nuclear antigen 3 as well as natural killer lytic-associated molecule. Ubiquitination of this protein is enhanced by the presence of natural killer lytic-associated molecule. In addition, protein levels decrease in the presence of natural killer lytic-associated molecule, suggesting that association with natural killer lytic-associated molecule results in ubiquitination and subsequent degradation of this protein. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
UCKL1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q91YL3, Q9NWZ5 | |
499956, 54963, 68556 | |
UCKL1 Fusion Protein Ag10701 | |
Primary | |
-20°C | |
UCKL1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
UCK1 LIKE, UCK1L, UCKL1, Uridine cytidine kinase like 1, URKL1 | |
UCKL1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |