Learn More
UDP-GlcNAc Disodium Salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467307
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16467307 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16467307 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112174
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material UDP-GlcNAc Disodium Salt
CAS 91183-98-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H25N3Na2O17P2
Menge 5 mg
Synonym UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (383.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (191.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@H](COP(OP(O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O3)O)NC(C)=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 651.32
Formelmasse 651.32
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism