missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UDP glucose dehydrogenase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-35215-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
UDP glucose dehydrogenase Polyclonal antibody specifically detects UDP glucose dehydrogenase in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| UDP glucose dehydrogenase | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| EC 1.1.1.22, GDH, UDPGDHUDP-glucose dehydrogenase, UDP-Glc dehydrogenase, UDP-GlcDH, UDP-glucose 6-dehydrogenase, UGD, uridine diphospho-glucose dehydrogenase | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 165-494 of human UDP glucose dehydrogenase (NP_003350.1).,, Sequence:, EGTAIKDLKNPDRVLIGGDETPEGQRAVQALCAVYEHWVPREKILTTNTWSSELSKLAANAFLAQRISSINSISALCEATGADVEEVATAIGMDQRIGNKFLKASVGFGGSCFQKDVLNLVYLCEALNLPEVARYWQQVIDMNDYQRRRFASRIIDSLFNTVTDKKIAILGFAFKKDTGDTRESSSIYISKYLMDEGAHLHIYDPKVPREQIVVDLSHPGVSEDDQVSRLVTISKDPYEACDGAHAVVICTEWDMFKELDYERIHKKMLKPAFIFDGRRVLDGLHNELQTIGFQIETIGKKVSSKRIPYAPSGEIPKFSLQDPPNKKPKV | |
| 100 μL | |
| Cancer, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 7358 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur