Learn More
UDP glucose dehydrogenase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen UDP glucose dehydrogenase
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30231759
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35215-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30230156
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35215-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
UDP glucose dehydrogenase Polyclonal antibody specifically detects UDP glucose dehydrogenase in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
UDP glucose dehydrogenase
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
7358
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
EC 1.1.1.22, GDH, UDPGDHUDP-glucose dehydrogenase, UDP-Glc dehydrogenase, UDP-GlcDH, UDP-glucose 6-dehydrogenase, UGD, uridine diphospho-glucose dehydrogenase
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 165-494 of human UDP glucose dehydrogenase (NP_003350.1).,, Sequence:, EGTAIKDLKNPDRVLIGGDETPEGQRAVQALCAVYEHWVPREKILTTNTWSSELSKLAANAFLAQRISSINSISALCEATGADVEEVATAIGMDQRIGNKFLKASVGFGGSCFQKDVLNLVYLCEALNLPEVARYWQQVIDMNDYQRRRFASRIIDSLFNTVTDKKIAILGFAFKKDTGDTRESSSIYISKYLMDEGAHLHIYDPKVPREQIVVDLSHPGVSEDDQVSRLVTISKDPYEACDGAHAVVICTEWDMFKELDYERIHKKMLKPAFIFDGRRVLDGLHNELQTIGFQIETIGKKVSSKRIPYAPSGEIPKFSLQDPPNKKPKV
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.