Learn More
UF010, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497566
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16497566 100 mg
16477668 10 mg
16473677 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497566 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18976
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress UF010 is a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 ∼0.06 μM, 0.1 μM, 0.5 μM and 1.5 μM for HDACs 3, 2, 1 and 8, respectively.
UF010 is a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 ∼0.06 μM, 0.1 μM, 0.5 μM and 1.5 μM for HDACs 3, 2, 1 and 8, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material UF010
CAS 537672-41-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H15BrN2O
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (368.80 mM)
SMILES O=C(NNCCCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 271.15
Formelmasse 271.15
Reinheit (%) 99.08%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death