Learn More
UGT8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen UGT8
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16878004
Unterlagen ansehen
Proteintech
17982-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16868004
Unterlagen ansehen
Proteintech
17982-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody specifically recognizes the endogenous UGT8.
UGT8 (UDP-galactose-ceramide galactosyltransferase, 2-hydroxyacylsphingosine 1-beta-galactosyltransferase) is a 541 amino acid, single pass membrane protein of the UDP-glycosyltransferase family. UGT8 is believed to be primarily involved with the metabolism of sphingolipids and galactosylceramide biosynthesis. UGT8 is one of six genes whose elevated expression has been correlated with a significantly increased the risk of lung metastases in breast cancer patients. As such, UGT8 may be a significant index of tumor aggressiveness and a potential marker for the prognostic evaluation of lung metastases in breast cancer. UGT8 is ubiquitously expressed with highest levels found in central and peripheral nervous systems and is up-regulated in breast cancers.
Spezifikation
Spezifikation
UGT8
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q09426, Q16880, Q64676
22239, 50555, 7368
UGT8 Fusion Protein Ag12393
Primary
-20°C
UGT8
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ceramide galactosyltransferase, Cerebroside synthase, CGT, UDP glycosyltransferase 8, UGT4, UGT8
Ugt8
IgG
Antigen Affinity Chromatography