Learn More
UK-371804, MedChemExpress
Artikelnummer. 16416027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16416027 5 mg 5 Milligramm
16493298 10 mg -
16489836 50 mg -
16404556 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16416027 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101214
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress UK-371804 is a urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor with a Ki of 10 nM.
UK-371804 is a urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor with a Ki of 10 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material UK-371804
CAS 256477-09-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H16ClN5O4S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 8.33 mg/mL (21.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C(O)=O)(C)NS(=O)(C1=CC2=C(C=C1)C(Cl)=CN=C2NC(N)=N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 385.83
Formelmasse 385.83
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation