Learn More
Ulixertinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499387
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100 Milligramm
200 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
16499387 5 mg 5 Milligramm
16496946 100 mg 100 Milligramm
16456848 10 mg -
16452917 50 mg -
16421206 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16499387 Supplier Medchem Express Supplier No. HY15816
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ulixertinib (BVD-523; VRT752271) is a potent, orally active, highly selective, ATP-competitive and reversible covalent inhibitor of ERK1/2 kinases, with an IC50 of <0.3 nM against ERK2. Ulixertinib (BVD-523; VRT752271) inhibits the phosphorylated ERK2 (pERK) and downstream kinase RSK (pRSK) in an A375 melanoma cell line.
Ulixertinib (BVD-523
Specifications
Chemischer Name oder Material Ulixertinib
CAS 869886-67-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H22Cl2N4O2
Menge 5 mg
Synonym BVD-523 VRT752271
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (230.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC(NC(C)C)=NC=C2Cl)=CN1)N[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)CO
Molekulargewicht (g/mol) 433.33
Formelmasse 433.33
Reinheit (%) 98.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease