Learn More
Ohaus™ Ultra-flexibles Stütz-Kit
Das OHAUS™ Ultra Flex Support-Kit enthält alle erforderlichen Geräte, die bei der Arbeit mit Heizplattenrührern hilfreich sind.
Marke: Ohaus™ 30400145
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- OHAUS bietet eine Reihe von Schüttlerzubehör, um spezielle Probenanforderungen zu erfüllen
- Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
- Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
- Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Ultra-flexibles Stütz-Kit | |
Klammern, Stangen, Manschetten | |
Ultra-flexibles Stütz-Kit |