Learn More
Biochrom Ultra microvolume cell holder, with 2-axis adjustment, for 5 μl cell,
Zum Anpassen der Zellposition in zwei Dimensionen, um das durch die Öffnung in der speziell entwickelten Ultra-Mikrovolumenzelle dringende Licht zu optimieren. Wird mit einem Mikroproben-Viewer zur Überprüfung der Proben auf Luftblasen und Schmutz geliefert.
Marke: Biochrom 80210606
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30600kg
Beschreibung
- Spezieller Einzelküvettenhalter für Ultra-Mikrovolumenküvetten
- Zweiachsige Einstellung zur Optimierung des Lichtweges
- Kompatibel mit Ultrospec 2100 pro, 3100, 3300, 4300, 5300 und 6300 Spektralphotometer für 5 μl-Küvette
- Wird mit einem Mikroproben-Viewer zur Überprüfung der Proben auf Luftblasen und Schmutz geliefert.
Spezifikation
Ultrospec 2100 pro, 3100, 3300, 4300, 5300 und 6300 Spektralphotometer | |
Halter für Ultra-Mikrovolumen-Zellen | |
Modelle Ultraspec 2100 pro, 3100, 3300, 4300, 5300 und 6300. | |
5 μ l |