Learn More
Advantage-Lab™ Ultraschallbad-Becher mit Abdeckungen
Artikelnummer. 15658805
Encompass
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Al04-01-230 Ultraschallwasserbad
Al04-02-230 Ultraschallwasserbad
Al04-03-230 Ultraschallwasserbad
Al04-04-230 Ultraschallwasserbad
Al04-06-230 Ultraschallwasserbad
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15658805
Marke: Advantage-Lab™ AL0406152
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
In diesen abgedeckten Bechern können Sie Gegenstände für die Ultraschallbehandlung isolieren. Advantage-Lab™ Ultraschallbad-Becher mit Deckel erleichtern die Behandlung kleiner und individueller Gegenstände.
  • Abdeckungen vorhanden.
  • Abdeckung mit Bohrungen im Lieferumfang.
  • Gummiring im Lieferumfang enthalten.
  • 2/Set.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Al04-06-230 Ultraschallwasserbad
Gewicht (metrisch) 2.0 kg
Enthält Abdeckungen, Deckel mit Löchern und Gummiring.
Menge 2/Pckg.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.