missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UM-164, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497307 5 mg -
16444598 10 mg 10 Milligramm
16440897 50 mg 50 Milligramm
16435446 100 mg -
16403156 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16497307 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112182

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress UM-164 (DAS-DFGO-II) is a highly potent inhibitor of c-Src with a Kd of 2.7 nM. UM-164 also potently inhibits p38α and p38β.

UM-164 (DAS-DFGO-II) is a highly potent inhibitor of c-Src with a Kd of 2.7 nM. UM-164 also potently inhibits p38α and p38β.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material UM-164
Physikalische Form Solid
CAS 903564-48-7
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H31F3N8O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym DAS-DFGO-II
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (7.80 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN=C(NC2=NC(C)=NC(N3CCN(CCO)CC3)=C2)S1)NC4=CC(NC(C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O)=CC=C4C
Molekulargewicht (g/mol) 640.68
Formelmasse 640.68
Reinheit (%) 98.91%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.