Learn More
Umifenovir hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16426596 100 mg -
16486248 10 mg -
16462377 50 mg 50 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16426596
Marke: Medchem Express HY14904A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Umifenovir hydrochloride is a potent, orally active broad-spectrum antiviral with activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses. Umifenovir hydrochloride is used as an anti-influenza virus agent. Umifenovir hydrochloride could effectively inhibit the fusion of virus with host cells. Umifenovir hydrochloride is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro. Anti-inflammatory activity.
Umifenovir hydrochloride is a potent, orally active broad-spectrum antiviral with activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses. Umifenovir hydrochloride is used as an anti-influenza virus agent. Umifenovir hydrochloride could effectively inhibit the fusion of virus with host cells. Umifenovir hydrochloride is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro. Anti-inflammatory activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Umifenovir hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 131707-23-8
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H26BrClN2O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (48.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(CSC2=CC=CC=C2)N(C)C3=C1C(CN(C)C)=C(O)C(Br)=C3)OCC.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 513.88
Formelmasse 513.88
Reinheit (%) 99.68%
Güte Research