missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

UNC0642, MedChemExpress

Produktkod. 16466376
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
16466376 100 mg 100 Milligramm
16445948 10 mg 10 Milligramm
16442097 50 mg 50 Milligramm
16438577 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16466376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13980

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress UNC0642 is a potent and selective lysine methyltransferases G9a and GLP inhibitor, with an IC50 of G9a.

UNC0642 is a potent and selective lysine methyltransferases G9a and GLP inhibitor, with an IC50 of G9a.

Specifikationer

Chemischer Name oder Material UNC0642
CAS 1481677-78-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H44F2N6O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (91.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(N1CCC(NC2=C3C=C(OC)C(OCCCN4CCCC4)=CC3=NC(N5CCC(F)(F)CC5)=N2)CC1)C
Molekulargewicht (g/mol) 546.7
Formelmasse 546.7
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.