Learn More
UNC926, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493107
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493107 50 mg -
16473526 25 mg -
16467068 10 mg 10 Milligramm
16419617 5 mg 5 Milligramm
16417116 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493107 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16510
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress UNC926 is a methyl-lysine (Kme) reader domain inhibitor that inhibits L3MBTL1 with an IC50 of 3.9 μM.
UNC926 is a methyl-lysine (Kme) reader domain inhibitor that inhibits L3MBTL1 with an IC50 of 3.9 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material UNC926
CAS 1184136-10-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H21BrN2O
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 155 mg/mL (459.60 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC(Br)=C1)N2CCC(N3CCCC3)CC2
Molekulargewicht (g/mol) 337.25
Formelmasse 337.25
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death