Learn More
Undecanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439316
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16439316 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439316 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW004282
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Undecanoic acid
Physikalische Form Solid-Liquid Mixture
CAS 112-37-8
Farbe Colorless
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H22O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Undecanoate Hendecanoic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (536.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCCCCCCCC)O
Molekulargewicht (g/mol) 186.29
Formelmasse 186.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research