Learn More
Miele Professional™ Unterlage
Perforierte Tabletteinlage A7/1 für die schonende Reinigung empfindlicher Gegenstände durch Unterbrechung des Sprühstrahls
Marke: Miele Professional™ 6097000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- 7 x 7 mm-Perforation, 3 mm-Streifen
- Geeignet für E 775/1, E 735/1 und E 701/1
Spezifikation
Edelstahl | |
Weiß | |
543 mm |
Unterlage | |
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte mit großer Kapazität, Labor | |
473 mm |