Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Occupational Trainers O2
Lightweight style trainer shoes, made of black water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole
Marke: ABEBA™ 6776/39
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.78000kg
Beschreibung
- Bequem und leicht
- Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
- Atmungsaktives und Wasser abweisendes Strickmaterial
- Atmungsaktives und antibakterielles Futter mit Silberionen
- Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Schwarz | |
39 | |
Unisex | |
Wasserabweisend |
Strickmaterial | |
EN ISO 20347: 2012 O2 SRC | |
Trainer | |
O2 SRC |