Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Sicherheitssportschuhe S3
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Sicherheitssportschuhe S3 im sportlichen Design verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
127.66 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Ösenmaterial | Thermoplastisches Polyurethan |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16388021
|
ABEBA™
31765-35 |
35 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398021
|
ABEBA™
31765-36 |
36 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308031
|
ABEBA™
31765/37 |
37 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318031
|
ABEBA™
31765/38 |
38 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328031
|
ABEBA™
31765/39 |
39 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338031
|
ABEBA™
31765-40 |
40 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348031
|
ABEBA™
31765-41 |
41 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358031
|
ABEBA™
31765-42 |
42 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16368031
|
ABEBA™
31765-43 |
43 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16378031
|
ABEBA™
31765-44 |
44 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388031
|
ABEBA™
31765-45 |
45 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398031
|
ABEBA™
31765-46 |
46 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308041
|
ABEBA™
31765/47 |
47 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318041
|
ABEBA™
31765/48 |
48 |
127.66 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ulliSportliches Design und Tragekomfort/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliSchwarzes Funktionsleder mit Wabenmuster/liliWasser- und abriebfest/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD | |
Schwarz | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Leder | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |
Schnüre | |
Thermoplastisches Polyurethan | |
Gepolstert | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend | |
Trainer | |
1 Paar | |
Wasser |