Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitssportschuhe S3
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Sicherheitssportschuhe S3 bestehen aus weißem reiß- und wasserfestem Gewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
114.63 € - 137.80 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Weiß |
Ösenmaterial | Stahl |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16367981
|
ABEBA™
31629-35 |
35 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16377981
|
ABEBA™
31629-36 |
36 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16387981
|
ABEBA™
31629-37 |
37 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16397981
|
ABEBA™
31629-38 |
38 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16307991
|
ABEBA™
31629/39 |
39 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16317991
|
ABEBA™
31629/40 |
40 |
137.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16327991
|
ABEBA™
31629/41 |
41 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16337991
|
ABEBA™
31629-42 |
42 |
137.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16347991
|
ABEBA™
31629-43 |
43 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16357991
|
ABEBA™
31629-44 |
44 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16367991
|
ABEBA™
31629-45 |
45 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16377991
|
ABEBA™
31629-46 |
46 |
118.30 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16387991
|
ABEBA™
31629-47 |
47 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16397991
|
ABEBA™
31629-48 |
48 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ulliKomfort, Sicherheit und Stil/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliZug- und wasserfestes Gewebe/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD | |
Weiß | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Textil | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |
Schnüre | |
Stahl | |
Gepolstert | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend | |
Trainer | |
1 Paar | |
Wasser |