Learn More
Thermo Scientific™ Komponenten für Unifiltersystem mit direktem Anschluss
Diese leicht austauschbaren Filtersystemkomponenten gewährleisten geringstmögliche Stillstandszeiten.
16.43 € - 78.01 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Unifilter HPLC-Filtersysteme mit Direktanschluss |
---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10743452
|
Thermo Scientific™
27000 |
4.0/4.6 mm | Filterhalter mit Direktanschluss für Unifilter; 4.0/4.6 mm | Unifilter Direktanschlusshalter |
55.19 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11538680
|
Thermo Scientific™
27002 |
3.0/2.1 mm | Filterhalter mit Direktanschluss für Unifilter; 2.1/3.0 mm | Unifilter Direktanschlusshalter |
78.01 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11518680
|
Thermo Scientific™
22150 |
4.0/4.6 mm | 0. 5 µm; mit Ring; für 4/4.6 mm ID; jeweils | 0.5 μm-Fritte mit Kragen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Minimierte Ausfallzeiten. Thermo Scientific™ Unifilter Filtersystem mit Direktanschluss können leicht ausgetauscht werden.
- Der austauschbare 0,5 μm-Drop-in-Filter steigert die Leistung und Lebensdauer der Säule
- Halterung befindet sich direkt am Eingang des Analysensystems für maximalen Komfort
Spezifikation
Unifilter HPLC-Filtersysteme mit Direktanschluss |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.