Learn More
Carl Roth™ Universalabsorber
Artikelnummer. 10519922
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Je 1
Artikelnummer. Verpackungsmenge
10519922 Je 1
1 options
Artikelnummer. 10519922
Marke: Carl Roth™ 1710.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal for absorption of inflammable, oily, and aggressive liquids. Roth Carl™ Universal Absorber Rotisorb™ makes working with volatile liquids safer.
Ideal for absorption of inflammable, oily, and aggressive liquids such as:
  • anorganic and organic acids
  • alkaline solutions
  • alcohols
  • aldehydes
  • aminesesters
  • aromatic, chlorinated and aliphatic hydrocarbons
  • substance compounds, e. g. paint, heating oil, fuels, lacquers, motor lubricants
Spezifikation
Typ Universalabsorber
Verpackungsmenge Je 1