Learn More
Advantage-Lab™ Universalzentrifuge
Artikelnummer. 10680944
Encompass
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10680944
Marke: Advantage-Lab™ AL0602230
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Geeignet für eine Vielzahl von Rotoren und Adaptern. Die Advantage-Lab™ Universalzentrifuge ist langlebig und vielseitig und verfügt über ein großes Bedienfeld für eine einfache Anzeige.
  • Rotortyperkennung: manuelle Eingabe zur Einstellung vor dem Einschalten.
  • Unwuchtsensor mit Sicherheitsabschaltmechanismus.
  • Elektronisches Deckelverriegelungssystem verhindert das Öffnen des Deckels während des Betriebs.
  • Fehleranmerkung mit Unwucht oder anderem Fehler.
  • Hergestellt gemäß IEC 1010-Bestimmungen.
  • Korrosionsbeständige Stahlkammern.
  • Äußerst robuste Konstruktion sorgt für Stabilität bei Unwucht.
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 100 ml
Max. Geschwindigkeit 6.000 U/min
Display Digital
Material Edelstahl
Typ Universalzentrifuge
Abmessungen (L x B x H) außen 350 x 470 x 330 mm
Frequenz 50/60 Hz
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.