Learn More
Cerillo™ Universal Stratus Adapter for Stratus Plate Reader
Beschreibung
The Universal Stratus Adapter allows the Stratus to be secured to a shaker via screws, high-friction silicone and/or powerful neodymium magnets. The adapter also features a plate-size extrusion, allowing it to fit securely to small shakers designed for a microplate.
The Universal Stratus Adapter is designed for use with orbital shakers, microplate shakers, and shaking incubators. Its unique attachment methods allow the Stratus to be secured to most shaking platforms, even those inside anaerobic chambers or heated incubators.
Attachment methods:
- Magnetic attachment
- Screw attachment
- Silicone rubber footing on rubber mats
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Shaking Adapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stratus-Plattenleser und Schüttelplattformen, einschließlich Mikroplattenschüttler, Schüttelinkubatoren usw. |
| Plattentyp | Any |
| Produktlinie | Stratus |
| Aufnahmevermögen | Stratus Plate Reader |
| Enthält | No. 10 Screws |
| Material | Thermoset Epoxy Resin |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.