Learn More
Kern Sohn Unlined Wooden Box for OIML Class F2 and M3 Weights
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 bis 200 g
1 bis 500 g
10 mg bis 1 kg
1 mg bis 1 kg
2 mg bis 1 kg
6 mg bis 1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wooden box for tailor made weight set
- For weight classes F2, M1, M2 and M3
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Unlined |
| Material | Holz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Class F2, M1, M2 and M3 Weights |
| Aufnahmevermögen | 10 mg bis 1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.