Learn More
Kern Sohn Unlined Wooden Box for Single Weight
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 g-Gewicht
10 g-Gewicht
10 kg-Gewicht
1 g-Gewicht
1 kg-Gewicht
200 g Gewicht
20 g-Gewicht
20 kg-Gewicht
2 g-Gewicht
2 kg-Gewicht
500 g-Gewicht
50 kg-Gewicht
50 mg-Gewicht
5 g-Gewicht
5 kg-Gewicht
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wooden
- For button/compact weight design
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Unlined |
| Material | Holz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Class F2 and M1 Weights |
| Aufnahmevermögen | 1 g-Gewicht |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.