Learn More
Honeywell™ Up and Down I Viz Winterhandschuhe
Catalog Number 15846695
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Honeywell™ Up and Down I Viz Winterhandschuhe für die Handhabung gefrorener Produkte bei der Arbeit in Kühlhäusern.
  • Gestricktes Acryl im Inneren sorgt für eine sehr gute Kälteisolierung und eine leichte Schnittfestigkeit
  • Kann bei -20 °C verwendet werden
  • 3/4 geknitterte Latexbeschichtung
  • Verbesserter Schutz vor scharfen Gegenständen auch auf der Rückseite
  • Aufgeraute Oberfläche für ausgezeichnete Griffigkeit und Wärmekontaktisolierung (bis 250 °C)
  • Das hochsichtbare gelbe Futter ergibt einen auffälligen farblichen Akzent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität EN 420-2010 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 511-2004 Kälterisiken, EN 407: Thermische Risiken
Beschreibung Acrylfaser, 7 Gauge
Coating Material Latex
Farbe Gelb
Größe 7
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Länge (metrisch) 27 mm