Learn More
Thermo Scientific Chemicals uPA-Inhibitor II, UK122
Artikelnummer. p-7082431
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15496619
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64874.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A cell-permeable oxazolidinone-carboxamidine compound that acts as a potent, selective, and active-site targeting inhibitor of urokinase-type plasminogen activatoruPA Inhibitor II, UK122 acts as a potent, selective and active-site targeting urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor. However, its activity against trypsin, thrombin, tPA, and plasmin is greatly reduced. It is also effectively inhibits the migration (80% inhibition) and invasion (68% inhibition) of uPA-expressing CFPAC-1 pancreatic cells, without affecting its proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Zelldurchlässige Oxazolidinon-Carboxamidin-Verbindung, die als potenter, selektiver und aktiver Inhibitor des Urokinase-Plasminogenaktivators wirkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelldurchlässige Oxazolidinon-Carboxamidin-Verbindung, die als potenter, selektiver und aktiver Inhibitor des Urokinase-Plasminogenaktivators wirkt.
Summenformel C17H13N3O2·CF3CO2H
Formelmasse 405,30g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest