missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Upadacitinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473767
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16473767

Marke: Medchem Express HY19569

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Upadacitinib (ABT-494) is a potent, orally active and selective Janus kinase 1 (JAK1) inhibitor (IC50=43 nM). Upadacitinib (ABT-494) displays approximately 74 fold selective for JAK1 over JAK2 (200 nM) in cellular assays dependent on specific, relevant cytokines. Upadacitinib (ABT-494) can be used for several autoimmune disorders research.

Upadacitinib (ABT-494) is a potent, orally active and selective Janus kinase 1 (JAK1) inhibitor (IC50=43 nM). Upadacitinib (ABT-494) displays approximately 74 fold selective for JAK1 over JAK2 (200 nM) in cellular assays dependent on specific, relevant cytokines. Upadacitinib (ABT-494) can be used for several autoimmune disorders research.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Upadacitinib
Physikalische Form Powder
CAS 1310726-60-3
Farbe Gray
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H19F3N6O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym ABT-494
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 22 mg/mL (57.84 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1C[C@@H](CC)[C@@H](C2=CN=C3C=NC(NC=C4)=C4N32)C1)NCC(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 380.37
Formelmasse 380.37
Reinheit (%) 98.56%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt