Learn More
Kinesis™ Peristaltische Schlauchadapter
Anschließen von starren/halbstarren Schläuchen mit Außendurchmesser 1/16-Zoll an Schläuche mit weicher Schlauchwand
Marke:  Kinesis™ P-757
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13050410
  • 55.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab
27-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Peristaltische Schlauchadapter verfügen über eine speziell entwickelte Nase, damit weiche Schläuche über die Nase passen und dann von der Hülse der Halterung gehalten werden können. Um peristaltische Schläuche an starre Schläuche mit abweichendem Außendurchmesser anzuschließen, bestellen Sie eine flanschlose Armatur mit 1/4-28 Flachbodenkonfiguration.
Spezifikation
Spezifikation
Peristaltisch bis 1/16 Zoll Außendurchmesser Starr
Peristaltischer Schlauchadapter