Learn More
Idex Frits: Edelstahl
Artikelnummer. p-68894 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,16 cm
0,24 cm
Außendurchmesser (metrisch):
0,64 cm
Porosität:
0,5 μm
2 μm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Porosität unitSize
11528580 0,24 cm 0,64 cm 2 μm 10 Stück
11538580 0,16 cm 0,64 cm 0,5 μm -
2 options
Artikelnummer. 11528580
Marke: Idex A100X
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 0,64 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.094 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,24 cm
Porosität 2 μm
Material Stainless Steel