Learn More
Kinesis™ Einlassfilter
Filterlösungsmittel verhindern Schäden an Pumpen und anderen Systemkomponenten.
Marke: Kinesis™ 42711-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Mit Waters™ kompatibel
- Stiel inklusive
- Edelstahl
- Porengröße 10 μm
- 0.32 cm Filterdurchmesser (0.125 Zoll)
- Analytik
- In-vitro-Diagnostik
- Biotechnologie
- Halbleiterelektronik/Elektronik
- Labor
Spezifikation
Schaft für Schläuche mit 0.12 Zoll Innendurchmesser | |
10 μm | |
Je | |
Waters™ Analytische HPLC-Systeme |
Zum Herausfiltern von Partikeln aus dem Lösungsmittel, die sonst die Hardware beschädigen könnten, für allgemeine Anwendungen, präparative, spezialisierte Anwendungen | |
Lösungsmittel-Einlassfilter | |
Edelstahl | |
40 ml/min |