Learn More
Kinesis™ Lösungsmittel-Einlassfilter
Edelstahl oder mehrere Materialien
25.25 € - 201.24 €
Produktcode | Marke | Porengröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12943160
|
Idex
42711-03 |
10 μm | 5/Packung |
201.24 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12963160
|
Idex
42711-05 |
2 μm | 5/Packung |
126.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12936239
|
Kinesis™
42711-07 |
20 μm | 1 Stück/Packung |
71.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12953160
|
Idex
42711-04 |
2 μm | 1 Stück/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Becher und Endstücke sind separat erhältlich, siehe 05-704-54 und 045-707-83.
Spezifikation
Lösungsmittel-Einlassfilter |