Learn More
Kinesis™ LuerTight™ Anschlüsse: Tefzel
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
Marke: Kinesis™ 02014-25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
- Hergestellt aus inerten Polymeren
Die Schnellverbinder-Luer-Adapter sind für den Anschluss von Luer-Buchsen an alle Luer-Stecker in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Für eine sicherere Verbindung mit Luer-Lock-Adaptern mit Außengewinde.
Spezifikation
Luer-Lock-Adapter | |
80 °C | |
Schwarz |
0,05 in. | |
ETFE | |
Auf weiblichen M6 |