Learn More
UPF1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen UPF1
Konzentration 267 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16826125
Unterlagen ansehen
Proteintech
28384-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16816125
Unterlagen ansehen
Proteintech
28384-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The UPF1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human UPF1. This antibody recognizes human antigen. The UPF1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
UPF1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human
IgG
267 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
5976